Tisk…
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910950-1G PC910950-250MG
APOSPC910950-1GEA 16960 CZK
APOSPC910950-1G APOSPC910950-250MG
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11213689
CAS číslo: 856931-47-0