Tisk…
3-Acetyl-4-fluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910947-1G PC910947-5G
APOSPC910947-1GEA 7250 CZK
APOSPC910947-1G APOSPC910947-5G
3-Acetyl-4-fluorobenzoic acid 97%
3-Acetyl-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₇FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22493249
CAS číslo: 1505662-44-1