Tisk…
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910944-1G PC910944-250MG
APOSPC910944-1GEA 10750 CZK
APOSPC910944-1G APOSPC910944-250MG
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Vzorec: C₇H₄F₃N₃
MW: 187,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19705789
CAS číslo: 73221-25-7