Tisk…
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910936-1G PC910936-5G PC910936-10G
APOSPC910936-1GEA 4140 CZK
APOSPC910936-1G APOSPC910936-5G APOSPC910936-10G
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one 98%
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one
Vzorec: C₈H₆F₃NO
MW: 189,135 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00487346
CAS číslo: 370-06-9