Tisk…
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910935-1G PC910935-5G
APOSPC910935-1GEA 6620 CZK
APOSPC910935-1G APOSPC910935-5G
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₉H₇FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261229
CAS číslo: 59562-68-4