3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910933-1G
PC910933-5G
APOSPC910933-1GEA
7670
CZK
APOSPC910933-1G
APOSPC910933-5G
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol
Vzorec:
C₉H₁₀ClFO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14529705 CAS číslo: 31736-75-1 |