Tisk…
[3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910925-1G PC910925-5G
APOSPC910925-1GEA 7050 CZK
APOSPC910925-1G APOSPC910925-5G
[3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine 98%
[3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine
Vzorec: C₉H₈FN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08899396
CAS číslo: 919017-55-3