Tisk…
6-Fluoro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910923-1G PC910923-250MG
APOSPC910923-1GEA 19250 CZK
APOSPC910923-1G APOSPC910923-250MG
6-Fluoro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3-one 98%
6-Fluoro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3-one
Vzorec: C₉H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405626
CAS číslo: 1260796-58-4