Tisk…
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910913-1G PC910913-5G
APOSPC910913-1GEA 910 CZK
APOSPC910913-1G APOSPC910913-5G
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate 96%
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698241
CAS číslo: 113898-56-9