2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-6-trifluoromethyl-pyridine-3-carbaldehyde
PC910896-1G
PC910896-5G
APOSPC910896-1GEA
2320
CZK
APOSPC910896-1G
APOSPC910896-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Vzorec:
C₇H₃ClF₃NO MW: 209,553 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09907845 CAS číslo: 944900-06-5 |