Tisk…
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910858-1G PC910858-5G
APOSPC910858-1GEA 6220 CZK
APOSPC910858-1G APOSPC910858-5G
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine
Vzorec: C₁₁H₁₆FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11139645
CAS číslo: 1019578-68-7