Tisk…
4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910856-1G PC910856-5G
APOSPC910856-1GEA 4770 CZK
APOSPC910856-1G APOSPC910856-5G
4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 98%
4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole
Vzorec: C₁₀H₈FNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00518914
CAS číslo: 450-29-3