Tisk…
N-Ethyl-3-fluoroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910847-1G PC910847-250MG
APOSPC910847-1GEA 21490 CZK
APOSPC910847-1G APOSPC910847-250MG
N-Ethyl-3-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-3-fluoroaniline
Vzorec: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11144550
CAS číslo: 2707-62-2