Tisk…
8-Bromo-6-fluorochroman-4-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC910812-100MG PC910812-250MG
APOSPC910812-100MGEA 1740 CZK
APOSPC910812-100MG APOSPC910812-250MG
8-Bromo-6-fluorochroman-4-one 97%
8-Bromo-6-fluorochroman-4-one
Vzorec: C₉H₆BrFO₂
MW: 245,045 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11104781
CAS číslo: 1092350-87-2