Tisk…
N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910761-1G PC910761-5G
APOSPC910761-1GEA 6220 CZK
APOSPC910761-1G APOSPC910761-5G
N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine 96%
N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20277973
CAS číslo: 1280538-35-3