Tisk…
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC910758-1G PC910758-250MG
APOSPC910758-1GEA 24340 CZK
APOSPC910758-1G APOSPC910758-250MG
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257659
CAS číslo: 1256790-33-6