Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910753-1G PC910753-250MG
APOSPC910753-1GEA 22950 CZK
APOSPC910753-1G APOSPC910753-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine 98%
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine
Vzorec: C₈H₉F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11178764
CAS číslo: 1094372-75-4