Tisk…
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910748-1G PC910748-250MG
APOSPC910748-1GEA 17990 CZK
APOSPC910748-1G APOSPC910748-250MG
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18803197
CAS číslo: 944998-14-5