Tisk…
Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910747-1G PC910747-5G
APOSPC910747-1GEA 7670 CZK
APOSPC910747-1G APOSPC910747-5G
Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate 96%
Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate
Vzorec: C₁₀H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26711919
CAS číslo: 1563741-43-4