Tisk…
7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Fluoroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
PC910746-1G PC910746-5G
APOSPC910746-1GEA 1040 CZK
APOSPC910746-1G APOSPC910746-5G
7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione 96%
7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180,136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954843
CAS číslo: 76088-98-7