Tisk…
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910741-1G PC910741-250MG
APOSPC910741-1GEA 26780 CZK
APOSPC910741-1G APOSPC910741-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one
Vzorec: C₉H₇FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23105805
CAS číslo: 869475-52-5