Tisk…
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910738-1G PC910738-5G
APOSPC910738-1GEA 6220 CZK
APOSPC910738-1G APOSPC910738-5G
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile 96%
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile
Vzorec: C₉H₄FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26383424
CAS číslo: 1820674-40-5