Tisk…
3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910721-1G PC910721-5G
APOSPC910721-1GEA 8270 CZK
APOSPC910721-1G APOSPC910721-5G
3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 98%
3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine
Vzorec: C₆H₅ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697617
CAS číslo: 315180-14-4