Tisk…
6-Fluoro-3-methylisoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910719-1G PC910719-250MG
APOSPC910719-1GEA 19250 CZK
APOSPC910719-1G APOSPC910719-250MG
6-Fluoro-3-methylisoquinoline 98%
6-Fluoro-3-methylisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₈FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22571325
CAS číslo: 1221445-02-8