Tisk…
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910712-1G PC910712-250MG
APOSPC910712-1GEA 10060 CZK
APOSPC910712-1G APOSPC910712-250MG
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₃ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16556251
CAS číslo: 1093880-37-5