Tisk…
2-Fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910693-1G PC910693-5G
APOSPC910693-1GEA 6220 CZK
APOSPC910693-1G APOSPC910693-5G
2-Fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
2-Fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₁FN₂
MW: 166,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20491454
CAS číslo: 1352318-60-5