Tisk…
5-Fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910686-1G PC910686-250MG
APOSPC910686-1GEA 7250 CZK
APOSPC910686-1G APOSPC910686-250MG
5-Fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
5-Fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Vzorec: C₈H₆FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20441929
CAS číslo: 1221502-66-4