Tisk…
7-Fluoronaphthalen-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC910642-100MG PC910642-250MG
APOSPC910642-100MGEA 1490 CZK
APOSPC910642-100MG APOSPC910642-250MG
7-Fluoronaphthalen-1-ol 97%
7-Fluoronaphthalen-1-ol
Vzorec: C₁₀H₇FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077540
CAS číslo: 3132-92-1