Tisk…
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910627-1G PC910627-250MG
APOSPC910627-1GEA 5960 CZK
APOSPC910627-1G APOSPC910627-250MG
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline 95%
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17004957
CAS číslo: 1243481-34-6