Tisk…
Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910615-1G
APOSPC910615-1GEA 1040 CZK
APOSPC910615-1G
Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₇FN₂O₂
MW: 194,162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371604
CAS číslo: 885279-26-5