Tisk…
7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910563-1G PC910563-5G
APOSPC910563-1GEA 695 CZK
APOSPC910563-1G APOSPC910563-5G
7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione
Vzorec: C₉H₆FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21984607
CAS číslo: 875003-43-3