Tisk…
(R)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC910470-100MG PC910470-250MG
APOSPC910470-100MGEA 2360 CZK
APOSPC910470-100MG APOSPC910470-250MG
(R)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
(R)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀FN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16295031
CAS číslo: 1381928-19-3