Tisk…
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC910430-100MG PC910430-250MG PC910430-1G
APOSPC910430-100MGEA 7940 CZK
APOSPC910430-100MG APOSPC910430-250MG APOSPC910430-1G
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine
Vzorec: C₈H₄BrFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24539414
CAS číslo: 1432322-85-4