Tisk…
5-Bromo-7-fluorochroman-4-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC910388-100MG PC910388-250MG
APOSPC910388-100MGEA 1330 CZK
APOSPC910388-100MG APOSPC910388-250MG
5-Bromo-7-fluorochroman-4-one 95+%
5-Bromo-7-fluorochroman-4-one
Vzorec: C₉H₆BrFO₂
MW: 245,045 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18208093
CAS číslo: 1260008-29-4