Tisk…
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC910371-1G PC910371-250MG
APOSPC910371-1GEA 13690 CZK
APOSPC910371-1G APOSPC910371-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,596 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09907679
CAS číslo: 1379346-32-3