Tisk…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC910312-1G PC910312-5G
APOSPC910312-1GEA 10750 CZK
APOSPC910312-1G APOSPC910312-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,119 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397426
CAS číslo: 1071156-25-6