Tisk…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910274-1G PC910274-250MG
APOSPC910274-1GEA 10350 CZK
APOSPC910274-1G APOSPC910274-250MG
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol 95%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18451422
CAS číslo: 126120-86-3