Tisk…
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910258-100MG PC910258-1G PC910258-250MG
APOSPC910258-100MGEA 5200 CZK
APOSPC910258-100MG APOSPC910258-1G APOSPC910258-250MG
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14706859
CAS číslo: 246029-17-4