Tisk…
6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC910246-1G PC910246-5G
APOSPC910246-1GEA 7250 CZK
APOSPC910246-1G APOSPC910246-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
6-Bromo-2,3-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,988 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11656842
CAS číslo: 186590-23-8