Tisk…
4-Fluoro-2,5-dimethylphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910227-1G PC910227-250MG
APOSPC910227-1GEA 6290 CZK
APOSPC910227-1G APOSPC910227-250MG
4-Fluoro-2,5-dimethylphenol 95%
4-Fluoro-2,5-dimethylphenol
Vzorec: C₈H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23111064
CAS číslo: 196519-58-1
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III