2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-5-fluoro-pyridin-4-ol
PC910219-1G
PC910219-5G
APOSPC910219-1GEA
2110
CZK
APOSPC910219-1G
APOSPC910219-5G
2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol 96%
2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol
Vzorec:
C₅H₃ClFNO MW: 147,535 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13189882 CAS číslo: 1196153-96-4 |