2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC910171-100MG
PC910171-250MG
APOSPC910171-100MGEA
1290
CZK
APOSPC910171-100MG
APOSPC910171-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine
Vzorec:
C₆H₆F₂N₂O MW: 160,121 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18261290 CAS číslo: 1211587-46-0 |