Tisk…
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910151-1G PC910151-500MG
APOSPC910151-1GEA 13300 CZK
APOSPC910151-1G APOSPC910151-500MG
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O
MW: 230.999 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22199810
CAS číslo: 151276-10-7