2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910138-1G
PC910138-250MG
PC910138-5G
PC910138-25G
APOSPC910138-1GEA
11180
CZK
APOSPC910138-1G
APOSPC910138-250MG
APOSPC910138-5G
APOSPC910138-25G
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec:
C₇H₃ClF₄O MW: 214,545 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22580940 CAS číslo: 128540-52-3 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)