2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC910102-100MG
PC910102-250MG
APOSPC910102-100MGEA
1290
CZK
APOSPC910102-100MG
APOSPC910102-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Vzorec:
C₆H₄BrF₃N₂ MW: 241,009 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD14702313 CAS číslo: 1211515-87-5 |