Tisk…
7-Fluorobenzo[b]thiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC910028-1G PC910028-250MG
APOSPC910028-1GEA 3740 CZK
APOSPC910028-1G APOSPC910028-250MG
7-Fluorobenzo[b]thiophene 95%
7-Fluorobenzo[b]thiophene
Vzorec: C₈H₅FS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17169311
CAS číslo: 346592-74-3