Tisk…
1-Fluoro-4-nitronaphthalene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909909-100MG PC909909-250MG
APOSPC909909-100MGEA 6220 CZK
APOSPC909909-100MG APOSPC909909-250MG
1-Fluoro-4-nitronaphthalene 95%
1-Fluoro-4-nitronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆FNO₂
MW: 191.159 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156398
CAS číslo: 341-92-4