Tisk…
1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC909902-1G PC909902-250MG
APOSPC909902-1GEA 3970 CZK
APOSPC909902-1G APOSPC909902-250MG
1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene 95%
1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189.116 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040445
CAS číslo: 66684-64-8