1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC909882-1G
PC909882-250MG
PC909882-5G
APOSPC909882-1GEA
6550
CZK
APOSPC909882-1G
APOSPC909882-250MG
APOSPC909882-5G
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec:
C₈H₈FNO₃ MW: 185,152 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13689265 CAS číslo: 1233952-97-0 |