Tisk…
2,3,4,6-Tetrafluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9098-1G PC9098-250MG
APOSPC9098-1GEA 705 CZK
APOSPC9098-1G APOSPC9098-250MG
2,3,4,6-Tetrafluorobenzoic acid 98%
2,3,4,6-Tetrafluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₂F₄O₂
MW: 194,083 g/mol
Bod tání: 97…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039523
CAS číslo: 32890-92-9